Imprimer
Sodium peroxodisulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
28000.236EA 26.4 EUR
28000.236 28000.293 28000.460
Sodium peroxodisulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium peroxodisulfate
Formule: Na₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
ONU: 1505
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119495975-15
Merck Index: 13,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm