Imprimer
Sodium peroxodisulfate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 79.9 EUR
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Sodium peroxodisulfate 98+%
Sodium peroxodisulfate
Formule: Na₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
ONU: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %