Imprimer
Sulfure de lithium 99,9 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
12839.04EA 59.8 EUR
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
Sulfure de lithium 99,9 Metals basis
Sulfure de lithium
Purity: 99.9% CAS No.: 12136-58-2 Molecular Formula: Li2S Formula Weight: 45.95 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 1.66 Appearance: Yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: 900-975° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00011085
Formule: Li₂S
MW: 45.95 g/mol
Point d'ébullition: 1527
Point de fusion: 900…975 °C
Densité: 1.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011085
Numéro CAS: 12136-58-2
EINECS: 235-228-1
ONU: 3134
ADR: 4.3 II