Imprimer
Acide phosphonique 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phosphonic acid
201150020 201155000 201150010 201150100
ACRO201150020EA 214 EUR
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010 ACRO201150100
Acide phosphonique 98%, très pur
Acide phosphonique
Formule: H₃O₃P
Point de fusion: 73 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137258
Numéro CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
ONU: 2834
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm