Imprimer
Acide phosphonique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phosphonic acid
89407.36 89407.A3
89407.36EA 45.9 EUR
89407.36 89407.A3
Acide phosphonique ≥97%
Acide phosphonique
Purity: 97% CAS No.: 13598-36-2 Molecular Formula: H3PO3 Formula Weight: 82.00 Physical Form: Crystalline Density: 1.651 Melting Point: 74° Boiling Point: 200° dec. Solubility: Soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,7346 UN No.: 2834 MDL No.: MFCD00137258
Formule: H₃O₃P
Point d'ébullition: 200 °C (dec.)
Point de fusion: 74 °C
Densité: 1.651
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137258
Numéro CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
ONU: 2834
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7346