Imprimer
Hexafluorophosphate de sodium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13064.14 13064.22
13064.14EA 121 EUR
13064.14 13064.22
Hexafluorophosphate de sodium ≥99%
Hexafluorophosphate de sodium
Purity: 99+% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.37 Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Formule: F₆NaP
Point de fusion: >200 °C
Densité: 2.37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011122
Numéro CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
ONU: 3260
ADR: 8,II