Imprimer
Sodium hydroxyde ≥97%, billes 20-40 mesh, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
367176-12KG 367176-2.5KG
367176-12KGEA 206 EUR
367176-12KG 367176-2.5KG
Sodium hydroxyde ≥97%, billes 20-40 mesh, Qualité Réactif
Sodium hydroxyde
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1,390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Assay Min. 96.5 %
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 2.5 %
Granulation complying
Particle Size 20-40 mesh
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)