Imprimer
Sodium hydroxyde ≥97%, en pastilles ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
0583-1KGEA 149 EUR
0583-1KG 0583-5KG 0583-500G 0583-12KG 0583-50KG
Sodium hydroxyde ≥97%, en pastilles ACS
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.005%
Heavy metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.002%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Purity ≥97%
Sodium carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%