Potassium cyanate zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Cyanic acid potassium salt
MQ200
8.04957.0100
8.04957.1000
8.04957.0100EA
31.2
EUR
8.04957.0100
8.04957.1000
Potassium cyanate zS, Sigma-Aldrich®
Potassium cyanate
Formule:
CKNO MW: 81.12 g/mol Point de fusion: 315…316 °C Densité: 2.056 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011411 Numéro CAS: 590-28-3 EINECS: 209-676-3 Merck Index: 12,07788 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 750 g/l (20 °C) |
Melting Point | 314 - 316 °C |
Molar Mass | 81.12 g/mol |
Bulk Density | 870 kg/m3 |
Density | 2.056 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |