Imprimer
Sodium peroxyde 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 57.1 EUR
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Sodium peroxyde 95%
Sodium peroxyde
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Formule: Na₂O₂
Point de fusion: 460 °C (dec.)
Densité: 2.805
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,8655