Imprimer
Sodium peroxyde ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
315761000 315765000 315760250
ACRO315761000EA 101 EUR
ACRO315761000 ACRO315765000 ACRO315760250
Sodium peroxyde ACS
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point de fusion: 460 °C (dec.)
Densité: 2.8 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥93.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm