Imprimer
Peroxyde de dilithium ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13421.22 13421.36
13421.22EA 504 EUR
13421.22 13421.36
Peroxyde de dilithium ≥95%
Peroxyde de dilithium
Purity: 95% CAS No.: 12031-80-0 Molecular Formula: Li2O2 Formula Weight: 45.88 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to off-white Odour: Odourless UN No.: 1472 MDL No.: MFCD00016184
Formule: Li₂O₂
Densité: 1.2063 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016184
Numéro CAS: 12031-80-0
EINECS: 234-758-0
ONU: 1472
ADR: 5.1,II