Imprimer
Superoxyde de potassium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
355420250 355425000
ACRO355420250EA 51.2 EUR
ACRO355420250 ACRO355425000
Superoxyde de potassium
Superoxyde de potassium
Formule: KO₂
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082411
Numéro CAS: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
ONU: 2466
ADR: 5.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content