Imprimer
Oxyde de dilithium ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lithium oxide
41832.09 41832.18 41832.30
41832.09EA 76.3 EUR
41832.09 41832.18 41832.30
Oxyde de dilithium ≥99.5% (base métaux)
Oxyde de dilithium
Purity: 99.5% CAS No.: 12057-24-8 Molecular Formula: Li2O Formula Weight: 29.88 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 2.013 Melting Point: 1427° Merck Reference: 14,5538 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00016183
Ceramics and special glass formulations, carbon dioxide absorbent
Formule: Li₂O
MW: 29.88 g/mol
Point de fusion: 1427 °C
Densité: 2.013
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016183
Numéro CAS: 12057-24-8
EINECS: 235-019-5
ONU: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5538