Imprimer
Eau
Fournisseur: Roth Carl
3175.1 3175.2
ROTH3175.1EA 0 EUR
ROTH3175.1 ROTH3175.2
Eau
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098