Imprimer
Eau, UltraPure pour la biologie moléculaire, filtré stéril
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 192 EUR
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Eau, UltraPure pour la biologie moléculaire, filtré stéril
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098