Eau
Fournisseur: Bernd Kraft
10791.3000
10791.2000
10791.4000
KRAF10791.3000EA
60.9
EUR
KRAF10791.3000
KRAF10791.2000
KRAF10791.4000
Eau
Eau
Formule:
H₂O Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa) Point de fusion: 0 °C Densité: 1 g/cm³ (4 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011332 Numéro CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |