Imprimer
Eau, deionized
Fournisseur: Hach
Synonyms: Hydrogen oxide
27242 27256
HACH27242EA 14.1 EUR
HACH27242 HACH27256
Eau, deionized
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable