Imprimer
Eau, Electran pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
445847DEA 170 EUR
445847D
Eau, Electran pour la biologie moléculaire
Eau
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 12,10175
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Osmolalité (mOsm/kg) Max. 3
DNases Non détecté
RNases Non détecté
Protéases Non détecté
Fe (Iron) Max. 0.006 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm