Imprimer
Eau Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
E476-500MLEA 61 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Eau Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Eau
Produit préparé en utilisant du diéthylpyrocarbonate (DEPC) afin d'assurer l'élimination de la contamination par nucléase. Stérile.
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterility PASS