Imprimer
Eau, très pur, déionisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
345470050 345470250
ACRO345470050EA 64.5 EUR
ACRO345470050 ACRO345470250
Eau, très pur, déionisé
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm