Imprimer
Eau, gradient HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
268300010 268300025
ACRO268300010EA 37.1 EUR
ACRO268300010 ACRO268300025
Eau, gradient HPLC
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Residue after ignition ≤0.0003 %
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable