Trioxyde de lithium et de niobium 99,998 Metals basis exTa, Puratronic® Ta_50ppm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Lithium niobium oxide
10741.14
10741.22
10741.36
10741.14EA
96.7
EUR
10741.14
10741.22
10741.36
Trioxyde de lithium et de niobium 99,998 Metals basis exTa, Puratronic® Ta_50ppm
Trioxyde de lithium et de niobium
Purity: 99.998%
CAS No.: 12031-63-9
Molecular Formula: LiNbO3
Formula Weight: 147.85
Physical Form: Powder
Density: 4.3
Melting Point: ca 1275°
MDL No.: MFCD00011080
Formule:
LiNbO₃ MW: 147.85 g/mol Point de fusion: ∼1275 °C Densité: 4.3 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011080 Numéro CAS: 12031-63-9 EINECS: 234-755-4 |