Imprimer
Nitrate de rubidium 99.975% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10852.03 10852.09 10852.18
10852.03EA 52.4 EUR
10852.03 10852.09 10852.18
Nitrate de rubidium 99.975% (base métaux), Puratronic®
Nitrate de rubidium
Purity: 99.975% CAS No.: 13126-12-0 Molecular Formula: RbNO3 Formula Weight: 147.47 Physical Form: Crystalline Density: 3.11 Refractive Index: 1.52 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 310° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011193
Formule: NO₃Rb
Point d'ébullition: 578 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 310 °C
Densité: 3,11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011193
Numéro CAS: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III