Imprimer
Sodium nitrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10873.14 10873.22
10873.14EA 252 EUR
10873.14 10873.22
Sodium nitrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Sodium nitrate
Purity: 99.999% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Physical Form: Powder Density: 2.26 Melting Point: 308° Merck Reference: 14,8647 UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formule: NaNO₃
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 308 °C
Densité: 2,26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647