Sodium nitrate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
424340030
424345000
424340010
424340100
ACRO424340030EA
197
EUR
ACRO424340030
ACRO424345000
ACRO424340010
ACRO424340100
Sodium nitrate 99+% ACS
Sodium nitrate
Formule:
NaNO₃ Point d'ébullition: 380 °C (760 mmHg) Point de fusion: 306 °C Densité: 2,26 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011119 Numéro CAS: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 ONU: 1498 ADR: 5.1,III ATTEINDRE: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystals |
pH | 5.5 to 8.3 (5 % solution at 25.0°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iodate (IO3) | ≤5 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |