Nitrate de césium 99.99% (sur base traces de métaux) pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
192070500
192070010
192072500
ACRO192070500EA
220
EUR
ACRO192070500
ACRO192070010
ACRO192072500
Nitrate de césium 99.99% (sur base traces de métaux) pour analyses
Nitrate de césium
Formule:
CsNO₃ Point d'ébullition: 737 °C (1013 hPa) Point de fusion: 414 °C Densité: 3,68 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010963 Numéro CAS: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 ONU: 1451 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,02057 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.2 ppm |
Barium (Ba) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.2 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Lithium (Li) | ≤0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Potassium (K) | ≤1 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤1 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1 ppm |