Sodium nitrite
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
Synonyms:
Diazotizing salts
8604.1
8604.2
8604.5
ROTH8604.1EA
0
EUR
ROTH8604.1
ROTH8604.2
ROTH8604.5
Sodium nitrite
Sodium nitrite
Formule:
NaNO₂ MW: 69 g/mol Point d'ébullition: 320 Point de fusion: 284 Densité: 2.168 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011118 Numéro CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 ONU: 1500 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,08721 |