Imprimer
Sodium nitrite, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Diazotizing salts
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
1.06549.0100EA 27.9 EUR
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
Sodium nitrite, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 284
Densité: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer