Imprimer
Sodium nitrite 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Diazotizing salts
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
A18668.0IEA 162 EUR
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
Sodium nitrite 98
Sodium nitrite
Purity: 98% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NNaO2 Formula Weight: 69.00 Odour: Odourless Melting Point: 271° dec. UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 271 °C (déc.)
Densité: 2.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721