Sodium nitrite 97+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
424350020
424350050
424355000
ACRO424350020EA
185
EUR
ACRO424350020
ACRO424350050
ACRO424355000
Sodium nitrite 97+% ACS
Sodium nitrite
Formule:
NaNO₂ Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa) Point de fusion: 271 °C Densité: 2,168 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011118 Numéro CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 ONU: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08721 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration with KMnO4 | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |