Imprimer
Amidure de sodium 95%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
197051000 197055000 197050025
ACRO197051000EA 42.4 EUR
ACRO197051000 ACRO197055000 ACRO197050025
Amidure de sodium 95%, pur
Amidure de sodium
Formule: H₂NNa
MW: 39.01 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1.39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011117
Numéro CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
ONU: 3131
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,08717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥94 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)