Imprimer
Amidure de lithium 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 34.6 EUR
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Amidure de lithium 95%
Amidure de lithium
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Formule: H₂LiN
Point d'ébullition: 430 °C
Point de fusion: 373 °C
Densité: 1,178
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011093
Numéro CAS: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
ONU: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,5522