Imprimer
Sodium azoture ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Sodium triazide
103692KEA 48.5 EUR
103692K 103694M 10369AS
Sodium azoture ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Point de fusion: 275
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystalline powder
Identification Passes test
Free alkalinity Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cr (Chromium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm