Imprimer
Dicyanoamidure de sodium 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium dicyanamide
B21634.14 B21634.22 B21634.36
B21634.14EA 69.6 EUR
B21634.14 B21634.22 B21634.36
Dicyanoamidure de sodium 96%
Dicyanoamidure de sodium
Purity: 96% CAS No.: 1934-75-4 Molecular Formula: NaN(CN)2 Formula Weight: 89.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003535
Formule: C₂N₃Na
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003535
Numéro CAS: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5