Imprimer
Potassium permanganate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
P752.1 P752.2
ROTHP752.1EA 64.9 EUR
ROTHP752.1 ROTHP752.2
Potassium permanganate
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824