Imprimer
Acide periodique ≥99.5% (par iodométrie), EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 191 EUR
1.00524.0025 1.00524.0100
Acide periodique ≥99.5% (par iodométrie), EMSURE® pour analyses, Supelco®
Acide periodique
L'utilisateur en laboratoire trouvera ici des colorants et des kits de coloration pour l'histologie et les méthodes immuno-histologiques, tels que le Tissugnost®, système de détection universel basé sur la technique de type streptavidine-biotine.
Formule: H₅IO₆
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)