Sodium métaperiodate 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Sodium metaperiodate
198381000
198385000
198380025
ACRO198381000EA
97.3
EUR
ACRO198381000
ACRO198385000
ACRO198380025
Sodium métaperiodate 99% pour analyses
Sodium métaperiodate
Formule:
NaIO₄ MW: 213.89 g/mol Point d'ébullition: 300 Point de fusion: 300 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003534 Numéro CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 ONU: 3085 ADR: 5.1 I Merck Index: 13,08714 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystals |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
pH | 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Iodide (I) | ≤10 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |