Imprimer
Iodate de sodium zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
15296.0800 15296.0801
KRAF15296.0800EA 156 EUR
KRAF15296.0800 KRAF15296.0801
Iodate de sodium zA
Iodate de sodium
Formule: INaO₃
MW: 197.89 g/mol
Point de fusion: 420…430 °C
Densité: 3.56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003533
Numéro CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
ONU: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM