Imprimer
Potassium iodate FCC, très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.05050.0500 1.05050.9029
1.05050.0500EA 510 EUR
1.05050.0500 1.05050.9029
Potassium iodate FCC, très pur, SAFC®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Point de fusion: 560
Densité: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726