Imprimer
Potassium iodate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16162.0E A16162.22 A16162.36
A16162.0EEA 608 EUR
A16162.0E A16162.22 A16162.36
Potassium iodate ≥98%
Potassium iodate
Purity: 98% CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Melting Point: 560° dec. Merck Reference: 14,7642 MDL No.: MFCD00011406
Formule: KlO₃
Point de fusion: 560 °C (déc.)
Densité: 3,89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7642