Imprimer
Potassium iodate 99.4+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
418241000 418245000 418240025
ACRO418241000EA 53.7 EUR
ACRO418241000 ACRO418245000 ACRO418240025
Potassium iodate 99.4+% ACS
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Point de fusion: 560
Densité: 3.93 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystalline powder
Titration Iodometric 99.4 to 100.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %