Potassium iodate 99.5% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
201771000
201775000
201770025
ACRO201771000EA
57.9
EUR
ACRO201771000
ACRO201775000
ACRO201770025
Potassium iodate 99.5% analysis_for
Potassium iodate
Formule:
KlO₃ MW: 214 g/mol Point de fusion: 560 °C Densité: 3.93 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011406 Numéro CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 ONU: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07726 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |
Iodide (I) | ≤20 ppm |
Chlorate (ClO3) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |