Imprimer
Potassium iodate 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
196741000 196745000 196740025
ACRO196741000EA 49.4 EUR
ACRO196741000 ACRO196745000 ACRO196740025
Potassium iodate 98%, très pur
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Point de fusion: 560
Densité: 3.93 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)