Imprimer
Sodium iodure, anhydre 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 291 EUR
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Sodium iodure, anhydre 99+%, pur
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 661 °C
Densité: 3,66 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)