Iodure de lithium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10377-51-2
Molecular Formula: LiI
Formula Weight: 133.84
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.076
Refractive Index: 1.955
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 449°
Boiling Point: 1170-1190°
Merck Reference: 14,5535
MDL No.: MFCD00011092
Formule:
ILi MW: 133.85 g/mol Point d'ébullition: 1170…1190 °C Point de fusion: 449 °C Densité: 4.076 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011092 Numéro CAS: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Merck Index: 14,5535 |