Imprimer
Potassium iodure 99 ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
0512-100GEA 255 EUR
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Potassium iodure 99 ACS
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Barium <0.002%
Calcium ≤0.002%
Chloride & Bromide ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodate ≤0.0003%
Iron ≤0.0003%
Loss on Drying ≤0.2%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.005%