Imprimer
Potassium iodure ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
A12704.0BEA 275 EUR
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
Potassium iodure ≥99%
Potassium iodure
Purity: 99% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Refractive Index: 1.677 Odour: Odourless Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3,12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 14,7643