Potassium iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formule:
Kl MW: 166 g/mol Point d'ébullition: 1330 °C Point de fusion: 681 °C Densité: 3.12 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011405 Numéro CAS: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Merck Index: 14,7643 |