Imprimer
Cyanotrihydroborate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18053.0010 8.18053.0025 8.18053.0500 8.18053.0250 8.18053.0005
8.18053.0010EA 81.3 EUR
8.18053.0010 8.18053.0025 8.18053.0500 8.18053.0250 8.18053.0005
Cyanotrihydroborate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyanotrihydroborate de sodium
Formule: CH₃BNNa
MW: 62.84 g/mol
Point de fusion: 241…243 °C
Densité: 1.11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003516
Numéro CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
ONU: 3134
ADR: 4.3 (6.1) I
Merck Index: 13,08680
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2100 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 62.84 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material